Fontos dokumentumok
559938
4-Mercaptophenol
97%
Szinonimák:
4-Hydroxythiophenol
Teszt
97%
bp
149-150 °C/25 mmHg (lit.)
mp
33-35 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc(S)cc1
InChI
1S/C6H6OS/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,7-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BXAVKNRWVKUTLY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
4-Mercaptophenol may be used in the preparation of silylated monomer, which was employed for the synthesis of hyperbranched poly(ester-imide). 4-Mercaptophenol (H-4MP) reacts with metal tert-butoxides ([M(OBut)4]) to yield the following Group 4 phenoxy-thiols:
- [(HOBut)(4MP)3M(μ-4MP)]2, where M = Ti, Zr, Hf
- [(py)2M(4MP)], where M = Ti, Zr; py = pyridine
- [(py)(4MP)3Hf(μ-4MP)]2
- poly(ethersulfide)s via silylation followed by polycondensation with 2,6-dichloropyridine or 3,6-dichloropyridazine
- 2,6-di-tertiarybutyl-4-mercaptophenol via Friedel-Craft′s alkylation with tert-butyl chloride in presence of a lewis acid
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)