Fontos dokumentumok
125237
4-Chlorothiophenol
97%
Szinonimák:
4-Chlorobenzenethiol, 4-Chlorophenyl mercaptan
Teszt
97%
form
solid
bp
205-207 °C (lit.)
mp
49-51 °C (lit.)
oldhatóság
methanol: soluble
funkcionális csoport
chloro
SMILES string
Sc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H5ClS/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VZXOZSQDJJNBRC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Oxidation to disulfides using cobalt-salen catalysts and air oxidizing agents
- Thiourea-catalyzed sulfa-Michael addition to acryloyloxazolidinones
- Pummerer-type cyclization
- C-H Activation and C-S cross-coupling with heterocycles
- Allylic sulfenylation with allylic carbonates
- Lewis acid-catalyzed electrophilic ring-opening reactions of 2-aryl-3,4-dihydropyrans
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?