Merck
658405
Sigma-Aldrich
(S)-4-(4-Aminobenzyl)-2(1H)-oxazolidinone
97%
Szinonimák:
(4S)-4-[(4-Aminophenyl)methyl]-2-oxazolidinone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H12N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
192.21
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
107-111 °C
SMILES string
Nc1ccc(C[C@H]2COC(=O)N2)cc1
InChI
1S/C10H12N2O2/c11-8-3-1-7(2-4-8)5-9-6-14-10(13)12-9/h1-4,9H,5-6,11H2,(H,12,13)/t9-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WNAVSKJKDPLWBD-VIFPVBQESA-N
Alkalmazás
(S)-4-(4-Aminobenzyl)-2(1H)-oxazolidinone can be used as a starting material in the synthesis of:
  • Oxazolidinone derived 2-azetidinones as metal cation sensors.
  • Serotonin receptor agonist named zolmitriptan.
  • Schiff base derived zinc metal complexes of biological importance.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Convenient and Industrially Viable Process for Preparation of Zolmitriptan
Neelakandan K, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 51(S1), E332-E334 (2014)
D Manikandan et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 239, 118484-118484 (2020-05-30)
The experimental geometry (XRD), vibrational (IR and Raman), electronic (UV-visible) and NMR spectra of (S)-4-(4-Amino-benzyl)-oxazolidin-2-one (ABO) have been corroborated with the corresponding first principle calculated values at DFT using hybrid B3LYP exchange correlation functional invoking 6-311++g(d, p) basis set. The
(S)-4-(4-aminobenzyl)-2-oxazolidinone based 2-azetidinones for antimicrobial application and luminescent sensing of divalent metal cations
Baruah S, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 57, 2498?2511-2498?2511 (2020)
Novel zinc (II) complexes of heterocyclic ligands as antimicrobial agents: synthesis, characterisation, and antimicrobial studies
Yamgar RS, et al.
Bioinorganic Chemistry and Applications, 2014 (2014)