Merck
458775
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone
99%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H15NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
233.26
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
form
solid
optikai aktivitás
[α]20/D +97°, c = 1 in ethanol
optikai tisztaság
ee: 99% (HPLC)
mp
44-46 °C (lit.)
funkcionális csoport
phenyl
SMILES string
CCC(=O)N1[C@H](COC1=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C13H15NO3/c1-2-12(15)14-11(9-17-13(14)16)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11H,2,8-9H2,1H3/t11-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WHOBYFHKONUTMW-NSHDSACASA-N
Alkalmazás
Versatile chiral auxiliary for asymmetric synthesis.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Ager, D.J., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 3-3 (1997)