Fontos dokumentumok
298352
(1S)-(−)-2,10-Camphorsultam
98%
Szinonimák:
(−)-10,2-Camphorsultam, (−)-exo-10,2-Bornanesultam, (1S,5R)-10,10-Dimethyl-3-thia-4-azatricyclo[5.2.1.01,5]decane 3,3-dioxide, [3aS-(3aα,6α,7aβ)]-hexahydro-8,8-dimethyl-3H-3a,6-methano-2,1-benzisothiazole-2,2-dioxide
Teszt
98%
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]19/D −32°, c = 5 in chloroform
mp
181-183 °C (lit.)
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@]3(CS(=O)(=O)N[C@@H]3C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H17NO2S/c1-9(2)7-3-4-10(9)6-14(12,13)11-8(10)5-7/h7-8,11H,3-6H2,1-2H3/t7-,8-,10-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DPJYJNYYDJOJNO-NQMVMOMDSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?