Fontos dokumentumok
8.02304
Sigma-Aldrich
(-)-Quinine
for resolution of racemates for synthesis
Szinonimák:
(-)-Quinine, 6-Methoxy-α-(5-vinyl-2-quinuclidinyl)-4-quinolinemethanol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H24N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
324.42
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
205-003-2
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Forma
powder
pH
9.0 (20 °C, 0.5 g/L in H2O)
mp
174-178 °C (decomposition)
oldhatóság
0.5 g/L
térfogatsúly
110‑140 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
N21[C@@H](C[C@@H]([C@H](C2)C=C)CC1)[C@H](O)c3c4c(ncc3)ccc(c4)OC
InChI
1S/C20H24N2O2/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3/t13-,14-,19-,20+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LOUPRKONTZGTKE-WZBLMQSHSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 174 °C
Melting range (upper value): ≤ 178 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in H₂SO₄ 0.1 mol/l): -285.0 - -275.0 °
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1