Merck
902640
Sigma-Aldrich
(S)-4-Methyl-2-oxazolidinone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H7NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
101.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
NACRES:
NA.22
Teszt
≥95%
form
powder
mp
52-56 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@H]1COC(=O)N1
InChI
1S/C4H7NO2/c1-3-2-7-4(6)5-3/h3H,2H2,1H3,(H,5,6)/t3-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VAJFEOKPKHIPEN-VKHMYHEASA-N
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 110 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)