Merck
402451
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-4-Phenyl-2-oxazolidinone
98%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H9NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
163.17
Beilstein:
4308995
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
solid
optikai aktivitás
[α]25/D −48°, c = 2 in chloroform
mp
131-133 °C (lit.)
funkcionális csoport
phenyl
SMILES string
O=C1N[C@@H](CO1)c2ccccc2
InChI
1S/C9H9NO2/c11-9-10-8(6-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H,10,11)/t8-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QDMNNMIOWVJVLY-QMMMGPOBSA-N
Alkalmazás
Used for α-amino acid synthesis and the preparation of β-lactam antibiotics.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 40, 1077-1077 (1992)
The Journal of Organic Chemistry, 56, 5385-5385 (1991)