Merck
641081
Sigma-Aldrich
2-Iodoimidazole
97%
Szinonimák:
2-Iodo-1H-imidazole
About This Item
Lineáris képlet:
C3H3IN2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
193.97
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
funkcionális csoport
iodo
SMILES string
Ic1ncc[nH]1
InChI
1S/C3H3IN2/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H,(H,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MHHDMDLNVVCTAJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant involved in:
  • Alkylation leading to alkyl derivatives with antibacterial activity
  • Iodination of N-tritylimidazole
  • Photochemical intramolecular aromatic substitutions
  • Synthesis of cyclopentapyrazines using thermolysis
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)