Merck
711292
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1-methyl-1H-imidazole
95%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H5BrN2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
161.00
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.545
sűrűség
1.614 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
Cn1cnc(Br)c1
InChI
1S/C4H5BrN2/c1-7-2-4(5)6-3-7/h2-3H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IOTSLMMLLXTNNH-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 110 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)