Fontos dokumentumok
186511
(S)-(+)-2-Pyrrolidinemethanol
97%
Szinonimák:
(S)-(+)-2-(Hydroxymethyl)pyrrolidine, L-Prolinol
Teszt
97%
optikai aktivitás
[α]20/D +31°, c = 1 in toluene
törésmutató
n20/D 1.4853 (lit.)
bp
74-76 °C/2 mmHg (lit.)
sűrűség
1.025 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
OC[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H11NO/c7-4-5-2-1-3-6-5/h5-7H,1-4H2/t5-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HVVNJUAVDAZWCB-YFKPBYRVSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
186.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
86 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?