Merck
568279
Sigma-Aldrich
5-Bromo-1-methyl-1H-imidazole
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H5BrN2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
161.00
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
40-44 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
Cn1cncc1Br
InChI
1S/C4H5BrN2/c1-7-3-6-2-4(7)5/h2-3H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HATLLUIOEIXWGD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
180.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
82.2 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)