Merck
666521
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1H-imidazole
97%
Szinonimák:
2-Bromoimidazole
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H3BrN2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
146.97
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
197-202 °C
funkcionális csoport
bromo
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Brc1ncc[nH]1
InChI
1S/C3H3BrN2/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H,(H,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AXHRGVJWDJDYPO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)