Merck
666408
Sigma-Aldrich
2-Chloro-1H-imidazole
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H3ClN2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
102.52
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
165-170 °C
funkcionális csoport
chloro
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Clc1ncc[nH]1
InChI
1S/C3H3ClN2/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H,(H,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OCVXSFKKWXMYPF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)