Merck
151645
Sigma-Aldrich
Thiazole
99%
Szinonimák:
3-Azathiophene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H3NS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
85.13
Beilstein:
103852
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.538 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
sűrűség
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
c1cscn1
InChI
1S/C3H3NS/c1-2-5-3-4-1/h1-3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FZWLAAWBMGSTSO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Thiazole is a naturally occurring compound in sesame seed oil and chicken.
Alkalmazás
Thiazoles were used to create novel recognition motifs for interaction with divalent and trivalent metal ions in siderophores or antibiotics.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
71.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
22 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Chem. Abstr., 113, 210350s-210350s (1990)
Thiazole and oxazole peptides: biosynthesis and molecular machinery.
R S Roy et al.
Natural product reports, 16(2), 249-263 (1999-05-20)
Koryo, 165, 91-91 (1990)
Eita Sasaki et al.
Nature, 510(7505), 427-431 (2014-05-13)
Sulphur is an essential element for life and is ubiquitous in living systems. Yet how the sulphur atom is incorporated into many sulphur-containing secondary metabolites is poorly understood. For bond formation between carbon and sulphur in primary metabolites, the major
Yukiko Kiniwa et al.
PloS one, 10(5), e0124094-e0124094 (2015-05-21)
Immunotherapy has emerged as a promising strategy for the treatment of metastatic melanoma. Clinical studies have demonstrated the feasibility of cancer immunotherapy using tumor antigens recognized by CD8(+) T cells. However, the overall immune responses induced by these antigens are