Merck
639850
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1-methyl-1H-imidazole
95%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H5BrN2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
161.00
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
solid
törésmutató
n20/D 1.5440 (lit.)
bp
172 °C (lit.)
sűrűség
1.649 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
Cn1ccnc1Br
InChI
1S/C4H5BrN2/c1-7-3-2-6-4(7)5/h2-3H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BANOTGHIHYMTDL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2-Bromo-1-methyl-1H-imidazole can be used in the synthesis of the following:
  • N-(4-methoxyphenyl)-1-methyl-1H-imidazol-2-amine via C-N coupling with p-anisidine
  • 1,2-bis[2-methyl-5-(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)-3-thienyl]-cyclopentene, a ligand which can form bimetallic platinum(II) complex with potent cytotoxic activity
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
"CN Bond forming reactions in the synthesis of substituted 2-aminoimidazole derivatives"
SanJuan-Gomez A, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 2, 44-56 (2014)
"Non-Switching 1, 2-Dithienylethene-based Diplatinum (II) Complex Showing High Cytotoxicity"
Presa A, et al.
Inorganic Chemistry, 55(11), 5356-5364 (2016)