Merck
703826
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1H-benzimidazole
97%
Szinonimák:
2-Bromo-1H-benzo[d]imidazole
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H5BrN2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
197.03
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
191-196 °C
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
Brc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C7H5BrN2/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PHPYXVIHDRDPDI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)