Merck
739294
Sigma-Aldrich
3-Amino-1-propanethiol hydrochloride
technical grade
Szinonimák:
(3-Mercaptopropyl)ammonium chloride
About This Item
Lineáris képlet:
C3H10ClNS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
127.64
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma:
solid
grade
technical grade
Minőségi szint
Forma
solid
mp
80-85 °C
SMILES string
Cl.NCCCS
InChI
1S/C3H9NS.ClH/c4-2-1-3-5;/h5H,1-4H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GMEDUXHKSSWXSL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
3-Amino-1-propanethiol hydrochloride (APT) is an aminoalkylthiol that forms a self-assembled monolayer (SAM) of amine terminated alkanethiol. It can be used to form a spacer layer that provides a gap between the metal surface and nanoparticles.
Alkalmazás
APT can be used to form a plasmonic tunneling gap through coulomb blockage which can be potentially used in high-speed switching devices. It can also form a SAM on gold nanorods(AuNR) for controlled spacing and photon absorption in photovoltaic and other photo-sensors based devices.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Switchable Metal-Insulator Phase Transition Metamaterials
Hajisalem G, et al.
Nano Letters, 17(5), 2940-2944 (2017)
Potential High-Speed Switching Nano-Device with Sub-Nanometer Gaps
2018 IEEE 13th Nanotechnology Materials & Devices Conference, 22(8), 1-4 (2018)
Large scale solution assembly of quantum dot-gold nanorod architectures with plasmon enhanced fluorescence
Nepal D, et al.
ACS Nano, 7(10), 9064-9074 (2013)
Effect of surface roughness on self-assembled monolayer plasmonic ruler in nonlocal regime.
Hajisalem G, et al.
Optics Express, 22(8), 9604-9610 (2014)
Coulomb Blockade Plasmonic Switch.
Xiang D, et al.
Nano Letters, 17(4), 2584-2588 (2017)
Cikkek
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.