Fontos dokumentumok
805904
Phenethylammonium iodide
Szinonimák:
Greatcell Solar®, Phenethylamine hydriodide
About This Item
Javasolt termékek
leírás
Elemental Analysis: ~38.5% C, ~5.6% N
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
powder
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
283 °C
környezetbarátabb alternatív kategória
, Enabling
SMILES string
[H][N+]([H])([H])CCC1=CC=CC=C1.[I-]
InChI
1S/C8H11N.HI/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6-7,9H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UPHCENSIMPJEIS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Jogi információk
Greatcell Solar® is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
A brief tutorial on alternative energy materials for advanced batteries and fuel cells, as well as high-purity inorganics, conducting polymers, and electrolytes.
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.
Research focuses on sustainable and cost-effective power generation systems to meet the growing demand for environmentally friendly energy sources.