Merck
639052
Sigma-Aldrich
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
Szinonimák:
[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]bromomagnesium
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H4BrF6Mg
CAS-szám:
Molekulatömeg:
306.31
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
reakcióalkalmasság
reaction type: Grignard Reaction
Minőségi szint
koncentráció
0.5 M in THF
sűrűség
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)c1cc([Mg]Br)cc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F6.BrH.Mg/c9-7(10,11)5-2-1-3-6(4-5)8(12,13)14;;/h2-4H;1H;/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FTKNONULORTDRS-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-4.0 °F
Lobbanási pont (C)
-20 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)