Fontos dokumentumok
561797
3,4,5-Trifluorophenylmagnesium bromide solution
0.3 M in THF
Összes fotó(1)
About This Item
Lineáris képlet:
F3C6H2MgBr
CAS-szám:
Molekulatömeg:
235.28
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Javasolt termékek
reakcióalkalmasság
reaction type: Grignard Reaction
Minőségi szint
koncentráció
0.3 M in THF
bp
65 °C
sűrűség
0.975 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
fluoro
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Fc1cc([Mg]Br)cc(F)c1F
InChI
1S/C6H2F3.BrH.Mg/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9;;/h2-3H;1H;/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RHOSOGQLMWAFJM-UHFFFAOYSA-M
Jogi információk
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
1.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-17 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?