Merck
438782
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(trifluoromethyl)bromobenzene
97%
About This Item
Lineáris képlet:
(CF3)2C6H3Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
293.00
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D >1.4340 (lit.)
bp
146-147 °C (lit.)
sűrűség
1.691 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)c1ccc(c(Br)c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3BrF6/c9-6-3-4(7(10,11)12)1-2-5(6)8(13,14)15/h1-3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GFQNSGHVOFVTLC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2,5-Bis(trifluoromethyl)bromobenzene is a halogenated hydrocarbon.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)