Fontos dokumentumok
171565
Phenylmagnesium bromide solution
3.0 M in diethyl ether
Szinonimák:
Bromomagnesiobenzene, Bromophenylmagnesium
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: Grignard Reaction
koncentráció
3.0 M in diethyl ether
sűrűség
1.134 g/mL at 25 °C
SMILES string
Br[Mg]c1ccccc1
InChI
1S/C6H5.BrH.Mg/c1-2-4-6-5-3-1;;/h1-5H;1H;/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ANRQGKOBLBYXFM-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
It may be used for synthesis of the following:
- 1,3,3-trimethyl-6-phenyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octan-6-ol
- 6-benzyl-1,3,3-trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octan-6-ol
- (3-(2-Dithiobenzoatepropionyl)propyl)dimethylmethoxysilane, reversible addition-fragmentation chain transfer polymerization (RAFT)-silane agent
- series of o-substituted benzophenones
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-40.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-40 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)