Merck
687901
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethoxy)phenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H4BrF3MgO
Molekulatömeg:
265.31
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma
liquid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: Grignard Reaction
koncentráció
0.5 M in THF
sűrűség
0.975 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)Oc1ccc([Mg]Br)cc1
InChI
1S/C7H4F3O.BrH.Mg/c8-7(9,10)11-6-4-2-1-3-5-6;;/h2-5H;1H;/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UFMHNMPAQCQXMW-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Reactant for:
  • Preparation of chromanol derivatives as novel class of CETP inhibitors for treatment of cardiovascular disease
  • Pd-catalyzed cross coupling
  • Preparation of indazole-pyridine derivatives as protein kinase B/Akt inhibitors with reduced hypotension, via Stille coupling, Mitsunobu reaction and copper-catalyzed aziridine ring-opening reaction
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-22.0 - -4.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-30 - -20 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)