Merck
734098
Sigma-Aldrich
4-[Bis(trimethylsilyl)amino]phenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H22BrMgNSi2
Molekulatömeg:
340.69
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma
solution
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: Grignard Reaction
koncentráció
0.5 M in THF
sűrűség
0.953 g/mL at 25 °C
SMILES string
C[Si](C)(C)N(c1ccc([Mg]Br)cc1)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H22NSi2.BrH.Mg/c1-14(2,3)13(15(4,5)6)12-10-8-7-9-11-12;;/h8-11H,1-6H3;1H;/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UNPKRYJLZQNLJR-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-2.2 °F
Lobbanási pont (C)
-19 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)