Merck
715522
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-N,N′-Dimethyl-1,2-diphenylethane-1,2-diamine
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H20N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
240.34
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
optikai aktivitás
[α]22/D +17.0°, c = 0.5 in chloroform
mp
48-53 °C
funkcionális csoport
amine
phenyl
SMILES string
CN[C@@H]([C@H](NC)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H20N2/c1-17-15(13-9-5-3-6-10-13)16(18-2)14-11-7-4-8-12-14/h3-12,15-18H,1-2H3/t15-,16-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BTHYVQUNQHWNLS-HZPDHXFCSA-N
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)