Fontos dokumentumok
32851
trans-1,4-Diaminocyclohexane
≥98.0% (GC)
Szinonimák:
trans-1,4-Cyclohexanediamine
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
18 mmHg ( 87.2 °C)
Teszt
≥98.0% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
680 °F
robbanási határérték
6 %
bp
197 °C (lit.)
mp
68-72 °C (lit.)
SMILES string
N[C@H]1CC[C@H](N)CC1
InChI
1S/C6H14N2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h5-6H,1-4,7-8H2/t5-,6-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VKIRRGRTJUUZHS-IZLXSQMJSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
159.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
71 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?