Merck
806412
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethylanilino(oxo)acetic acid
Szinonimák:
[(2,6-Dimethylphenyl)amino](oxo)acetic acid, [(2,6-Dimethylphenyl)carbamoyl]formic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H11NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
193.20
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
95%
Minőségi szint
form
powder
reakcióalkalmasság
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
SMILES string
O=C(C(O)=O)NC1=C(C)C=CC=C1C
InChI
1S/C10H11NO3/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)11-9(12)10(13)14/h3-5H,1-2H3,(H,11,12)(H,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JFTAPSBIODPQJN-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Protocols
KitAlysis™ Cu C-N (Buchwald-Hartwig) cross-coupling high-throughput screening kit. Detailed Set-Up User Guide and a downloadable excel file for calculations.