Merck
630861
Sigma-Aldrich
N-(3-Butynyl)phthalimide
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H9NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
199.21
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
mp
137-142 °C
funkcionális csoport
imide
SMILES string
O=C1N(CCC#C)C(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C12H9NO2/c1-2-3-8-13-11(14)9-6-4-5-7-10(9)12(13)15/h1,4-7H,3,8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YIMNQWSIQLKYOZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)