Merck
646938
Sigma-Aldrich
N-(4-Pentynyl)phthalimide
97%
Szinonimák:
1-Phthalimido-4-pentyne, 5-Phthalimido-1-pentyne
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H11NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
213.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
87-91 °C (lit.)
funkcionális csoport
imide
SMILES string
O=C1N(CCCC#C)C(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C13H11NO2/c1-2-3-6-9-14-12(15)10-7-4-5-8-11(10)13(14)16/h1,4-5,7-8H,3,6,9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YNZIPXLLPFYDGM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)