Fontos dokumentumok
128910
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide
synthesis grade, ≥95%
Szinonimák:
BSA
About This Item
Javasolt termékek
grade
synthesis grade
Minőségi szint
Teszt
≥95%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.417 (lit.)
bp
71-73 °C/35 mmHg (lit.)
sűrűség
0.832 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
C\C(O[Si](C)(C)C)=N/[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H21NOSi2/c1-8(9-11(2,3)4)10-12(5,6)7/h1-7H3/b9-8+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SIOVKLKJSOKLIF-CMDGGOBGSA-N
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
111.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
44 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?