Fontos dokumentumok
M87509
3-Buten-2-one
contains 0.3-1.0% hydroquinone as stabilizer, technical grade, 90%
Szinonimák:
Methyl vinyl ketone, Vinyl methyl ketone
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
gőzsűrűség
1.3 (vs air)
gőznyomás
310 mmHg ( 55 °C)
71 mmHg ( 20 °C)
Teszt
90%
form
liquid
tartalmaz
0.3-1.0% hydroquinone as stabilizer
robbanási határérték
15.64 %
szennyeződések
<7% water
törésmutató
n20/D 1.411 (lit.)
bp
81 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: soluble
sűrűség
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=O)C=C
InChI
1S/C4H6O/c1-3-4(2)5/h3H,1H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FUSUHKVFWTUUBE-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
19.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-7 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?