Merck
376426
Sigma-Aldrich
Benzyltrimethylammonium tribromide
97%
Szinonimák:
BTMABr3, Benzyltrimethylammonium bromide dibromide
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH2N(Br3)(CH3)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
389.95
Beilstein:
7105839
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
mp
99-101 °C (lit.)
SMILES string
Br[Br-]Br.C[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H16N.Br3/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;1-3-2/h4-8H,9H2,1-3H3;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OQESKQAHRXOSMS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)