Merck
616737
Sigma-Aldrich
L-Carnitine-(methyl-d3) hydrochloride
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Lineáris képlet:
CD3(CH3)2N+CH2CH(OH)CH2CO2H Cl-
CAS-szám:
Molekulatömeg:
200.68
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
Teszt
98% (CP)
Forma
solid
tömegeltolódás
M+3
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Cl-].[2H]C([2H])([2H])[N+](C)(C)C[C@H](O)CC(O)=O
InChI
1S/C7H15NO3.ClH/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H/t6-;/m1./s1/i1D3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JXXCENBLGFBQJM-QKBJTWEASA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Denise K Gessner et al.
Archives of animal nutrition, 69(5), 399-410 (2015-08-26)
In rodents, forced activation of hepatic peroxisome proliferator-activated receptor α (PPARα) by administration of exogenous PPARα activators during lactation leads to a reduction of milk triacylglycerol (TAG) production. Herein, we investigated whether a negative energy balance (NEB) induced by feed