Merck
616656
Sigma-Aldrich
Betaine-(trimethyl-d9) hydrochloride
98 atom % D
About This Item
Lineáris képlet:
(CD3)3N(Cl)CH2CO2H
Molekulatömeg:
162.66
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
Forma
solid
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
mp
241-242 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+9
SMILES string
Cl[H].[2H]C([2H])([2H])[N+](CC([O-])=O)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-6(2,3)4-5(7)8;/h4H2,1-3H3;1H/i1D3,2D3,3D3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HOPSCVCBEOCPJZ-KYRNGWDOSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)