Merck
699594
Sigma-Aldrich
L-Thyroxine-(diphenyl-13C12)
99 atom % 13C, 97% (CP)
Szinonimák:
3,3′,5,5′′-Tetraiodo-L-thyronine-13C12, 3-[4-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenoxy-13C6)-3,5-diiodophenyl-13C6]-L-alanine, T4-(ring-13C12)
About This Item
Lineáris képlet:
HO13C6H2(I)2O13C6H2(I)2CH2CH(NH2)CO2H
Molekulatömeg:
788.78
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Teszt
97% (CP)
form
powder
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
mp
223 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+12
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N[C@@H](C[13c]1[13cH][13c](I)[13c](O[13c]2[13cH][13c](I)[13c](O)[13c](I)[13cH]2)[13c](I)[13cH]1)C(O)=O
InChI
1S/C15H11I4NO4/c16-8-4-7(5-9(17)13(8)21)24-14-10(18)1-6(2-11(14)19)3-12(20)15(22)23/h1-2,4-5,12,21H,3,20H2,(H,22,23)/t12-/m0/s1/i1+1,2+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,13+1,14+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XUIIKFGFIJCVMT-HTYRUWRGSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Egyéb megjegyzések
Bulk stock may be available for this product. Please contact the Stable Isotope Customer Service Group for pricing, availability and packaging at 937-859-1808 (1-800-448-9760 for US & Canada) or email us at isosales@sial.com
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
STOT RE 1
Célzott szervek
Thyroid,Cardio-vascular system,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)