Fontos dokumentumok
574597
L-Tryptophan-13C11,15N2
≥99 atom %, ≥98% (CP)
Szinonimák:
L-Tryptophan-ul-13C,15N
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
≥99 atom %
Minőségi szint
Teszt
≥98% (CP)
form
solid
optikai aktivitás
[α]20/D -30.5°, c = 1 in H2O
technika/technikák
bio NMR: suitable
mp
280-285 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+13
SMILES string
[15NH2][13C@@H]([13CH2][13c]1[13cH][15nH][13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]12)[13C](O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QIVBCDIJIAJPQS-ODOYFPBQSA-N
Related Categories
Általános leírás
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?