Merck
604798
Sigma-Aldrich
L-Isoleucine-13C6
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Lineáris képlet:
13C2H513CH(13CH3)13CH(NH2)13CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
137.13
UNSPSC kód:
12352209
izotóptisztaság
≥99 atom % 13C
Teszt
≥98% (CP)
form
solid
tömegeltolódás
M+6
SMILES string
[13CH3][13CH2][13C@H]([13CH3])[13C@H](N)[13C](O)=O
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)