Fontos dokumentumok
608033
L-Arginine-13C6,15N4 hydrochloride
99 atom % 13C, 99 atom % 15N, 95% (CP)
Szinonimák:
SILAC Amino Acid, (S)-(+)-2-Amino-5-[(aminomethyl)amino]pentanoic acid-13C6,15N4 hydrochlordie, 13C and 15N Labeled ARG, 13C and 15N Labeled arginine hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
99 atom % 13C
99 atom % 15N
Minőségi szint
Teszt
95% (CP)
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]20/D +22°, c = 12 in 10% HCl
összetétel
L-isomer, 97%
technika/technikák
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
mp
226-230 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+10
SMILES string
Cl.[15NH2][13C@@H]([13CH2][13CH2][13CH2][15NH][13C]([15NH2])=[15NH])[13C](O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KWTQSFXGGICVPE-YAUSPDTOSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Kiszerelés
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
Protein structure analysis aids in identifying disease biomarkers and drug targets crucial for therapeutic treatments.