Merck
V2909
Sigma-Aldrich
2-Vinylnaphthalene
greener alternative
95%
Szinonimák:
β-Vinylnaphthalene, 2-Ethenylnaphthalene
About This Item
Lineáris képlet:
C10H7CH=CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
154.21
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
95%
környezetbarátabb alternatív termék pontszám
old score: 49
new score: 26
Find out more about DOZN™ Scoring
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
szennyeződések
<5% methyl alcohol
mp
64-68 °C (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C=Cc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H10/c1-2-10-7-8-11-5-3-4-6-12(11)9-10/h2-9H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KXYAVSFOJVUIHT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2-Vinylnaphthalene (2VNP) can be prepared by the alkylation of naphthalene to I-and 2 ethylnapthalenes followed by dehydrogenation, or by oxidation followed by dehydration. 2VNP is the monomer for poly-(2-vinylnapthalene).
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Waste Prevention”, “Safer Solvents and Auxiliaries” and “Design for Energy Efficiency”. Click here to view its DOZN scorecard.
Alkalmazás
2-Vinylnaphthalene is employed in the synthesis of various copolymers such as Poly (sodium styrenesulfonate-co-2-vinyl-napthalene) copolymer and Poly (2-vinylnapthalene-alt-maleic acid)-graft-polystyrene.The latter finds applications as a photoactive polymer micelle and stabilizer for polystyrene latexes.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
STOT SE 2
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Studies of the antenna effect in polymer molecules. 13 preparation and photophysical studies of poly (sodium styrenesulfonate-co-2-vinylnaphthalene).
Nowakowska MB, et al.
Macromolecules, 22(10), 3903-3908 (1989)
Alger MSM
Polymer Science Dctionary (1989)
Poly (2-vinylnaphthalene-alt-maleic acid)-graft-polystyrene as a Photoactive Polymer Micelle and Stabilizer for Polystyrene Latexes
Cao T, et al.
Macromolecules, 27(25), 7459-7464 (1994)