Fontos dokumentumok
606340
Pentachlorophenol-13C6
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
98% (CP)
alkalmazás(ok)
agriculture
tömegeltolódás
M+6
SMILES string
O[13c]1[13c](Cl)[13c](Cl)[13c](Cl)[13c](Cl)[13c]1Cl
InChI
1S/C6HCl5O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IZUPBVBPLAPZRR-IDEBNGHGSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?