Merck
449423
Sigma-Aldrich
2-Chlorophenol-3,4,5,6-d4
98 atom % D
About This Item
Lineáris képlet:
ClC6D4OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
132.58
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.558 (lit.)
bp
175-176 °C (lit.)
mp
8 °C (lit.)
sűrűség
1.279 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+4
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(Cl)c(O)c1[2H]
InChI
1S/C6H5ClO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H/i1D,2D,3D,4D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ISPYQTSUDJAMAB-RHQRLBAQSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
147.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
64 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)