Fontos dokumentumok
36969
trans-1,2-Dichloroethylene
analytical standard
Szinonimák:
trans-1,2-Dichloroethene, trans-Acetylene dichloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőznyomás
5.16 psi ( 20 °C)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
12.8 %
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.446 (lit.)
bp
48 °C (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
sűrűség
1.257 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
neat
SMILES string
Cl\C=C\Cl
InChI
1S/C2H2Cl2/c3-1-2-4/h1-2H/b2-1+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KFUSEUYYWQURPO-OWOJBTEDSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
42.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
6.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?