Merck
34018
Supelco
Diuron-d6
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
3-(3,4-Dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea-d6
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H4D6Cl2N2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
239.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
format
neat
tömegeltolódás
M+6
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])N(C(=O)Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C9H10Cl2N2O/c1-13(2)9(14)12-6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5H,1-2H3,(H,12,14)/i1D3,2D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XMTQQYYKAHVGBJ-WFGJKAKNSA-N
Általános leírás
Diuron-d6 is an isotopically labeled analog of the phenylurea herbicide diuron, which is used for the control of annual grass and broad-leaved weeds in agriculture.
Alkalmazás
Diuron-d6 may be used as an internal standard for the quantification of diuron in:
  • Sewage sludge using liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
  • Water samples using stir bar sorptive extraction and liquid desorption coupled to liquid chromatography-tandem mass spectrometry (SBSE-LD-LC-MSMS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Jogi információk
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Blood
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Multiresidue analysis of atrazine, diuron and their degradation products in sewage sludge by liquid chromatography tandem mass spectrometry.
Ghanem A, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 391(1), 345-352 (2008)
Augusto A Vieira et al.
Food chemistry, 242, 475-480 (2017-10-19)
Booster biocides have been widely applied to ships and other submerged structures. These compounds can be released into the marine environment as the result of vessel hull leaching and may remain in different environmental compartments. This study aimed at introducing
Stir bar sorptive extraction coupled to liquid chromatography-tandem mass spectrometry for the determination of pesticides in water samples: Method validation and measurement uncertainty.
Margoum C, et al.
Talanta, 116(1), 1-7 (2013)
N-nitrosodimethylamine Formation During Chlorination of Diuron with Influence Analysis of the Sacramento-San Joaquin Delta Water Quality for Urban Uses (2009)
Zeynep Tekin et al.
Journal of chromatography. A, 1611, 460612-460612 (2019-10-19)
This paper proposed an accurate and sensitive analytical method based on the combination of Liquid Chromatography-Quadrupole Time of Flight-Tandem Mass Spectrometry (LC-QTOF-MS/MS) system with Quadruple Isotope Dilution-Mass Spectrometry (ID4MS) strategy for the determination of diuron at trace levels. In order