Merck
487589
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorophenol-3,5,6-d3
98 atom % D
About This Item
Lineáris képlet:
Cl2C6D3OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
166.02
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
98% (CP)
Forma
solid
bp
209-210 °C (lit.)
mp
42-43 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
[2H]c1c([2H])c(Cl)c([2H])c(Cl)c1O
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H/i1D,2D,3D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HFZWRUODUSTPEG-CBYSEHNBSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
237.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
114 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)