Merck
48555-U
Supelco
Pentachlorophenol
analytical standard
About This Item
Lineáris képlet:
C6Cl5OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
266.34
Beilstein:
1285380
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
77101502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
9.2 (vs air)
gőznyomás
40 mmHg ( 211.2 °C)
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 5000 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
310 °C (lit.)
mp
165-180 °C (lit.)
sűrűség
1.978 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Oc1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6HCl5O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IZUPBVBPLAPZRR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Pentachlorophenol (PCP) is a chlorinated hydrocarbon, an important industrial chemical and a general biocide. It is primarily used in wood protection.
Alkalmazás
Pentachlorophenol may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in biological and water samples by various chromatography techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Determination of pentachlorophenol in water samples by capillary zone electrophoresis.
Turnes MI, et al.
Journal of Chromatography A, 733(1-2), 395-404 (1996)
Determination of pentachlorophenol in urine: the importance of hydrolysis.
Edgerton TR and Moseman RF
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 27(1), 197-199 (1979)
P G Jorens et al.
Human & experimental toxicology, 12(6), 479-495 (1993-11-01)
Pentachlorophenol (PCP) was, and still is, one of the most frequently used fungicides and pesticides. Its toxicity is due to interference with oxidative phosphorylation. Acute and chronic poisoning may occur by dermal absorption, inhalation or ingestion. Chronic poisoning occurs mainly
M B Carvalho et al.
Journal of proteomics, 78, 159-171 (2012-11-28)
Pentachlorophenol (PCP) represents a critical concern worldwide due to its toxicity and recalcitrance to degradation. The capacity of Mucor plumbeus to transform PCP into several detoxification metabolites, including tetrachlorohydroquinone and several phase II conjugates, was observed by LC-HRMS. The data
Glinda S Cooper et al.
Environmental health perspectives, 116(8), 1001-1008 (2008-08-19)
Pentachlorophenol, a fungicide widely used as a wood preservative, was classified in 1999 by the International Agency for Research on Cancer as a possible human carcinogen. We reviewed currently available data to determine the extent to which recent studies assist
Protocols
Analytical standard separation of various phenols for research and industrial applications.