Fontos dokumentumok
72834
Supelco
Acrylamide-d3 Standard solution
~500 mg/L in acetonitrile, analytical standard
About This Item
CAS-szám:
EC-szám:
UNSPSC kód:
12164500
NACRES:
NA.21
grade
analytical standard
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
koncentráció
~500 mg/L in acetonitrile
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)/i1D2,2D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HRPVXLWXLXDGHG-FUDHJZNOSA-N
Általános leírás
Acrylamide-d3 is isotopically labelled or deuterated acrylamide and is mostly used in quantitative proteomics. It has 3 deuteriums instead of protons making it heavier than acrylamide. It can be combined with two-dimensional polyacrylamide gel electrophoresis.
Alkalmazás
Acrylamide-d3 may be used as an internal standard during the determination of acrylamide in cocoa and coffee products using liquid chromatography–tandem mass spectrometry.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A modified sample preparation for acrylamide determination in cocoa and coffee products.
Arisseto, Adriana Pavesi, et al.
Food Analytical Methods, 1.1, 49-55 (2008)
Da-Eun Kang et al.
Food science and biotechnology, 29(1), 141-148 (2020-01-25)
The aim of this study was to investigate the formation of furan and acrylamide and to compare antioxidant capacities and volatile compounds in cold or hot brewed coffees. Cold brews were prepared at 5 °C and 20 °C for 12 h. using steeping