Merck
P2604
Sigma-Aldrich
Pentachlorophenol
97%
Szinonimák:
1-Hydroxy-2,3,4,5,6-pentachlorobenzene, 1-Hydroxypentachlorobenzene, 2,3,4,5,6-Pentachlorophenol
About This Item
Lineáris képlet:
C6Cl5OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
266.34
Beilstein:
1285380
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
9.2 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
40 mmHg ( 211.2 °C)
Teszt
97%
form
powder or chunks
bp
310 °C (lit.)
mp
165-180 °C (lit.)
sűrűség
1.978 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Oc1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6HCl5O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IZUPBVBPLAPZRR-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Yoonsang Cho et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(19), 5984-5992 (2008-09-10)
HisG is an ATP-phosphoribosyl transferase (ATPPRTase) that catalyzes the first step in the biosynthetic pathway for histidine. Among the enzymes in this pathway, only HisG represents a potential drug target for tuberculosis. Only a few inhibitors with limited potency for
P G Jorens et al.
Human & experimental toxicology, 12(6), 479-495 (1993-11-01)
Pentachlorophenol (PCP) was, and still is, one of the most frequently used fungicides and pesticides. Its toxicity is due to interference with oxidative phosphorylation. Acute and chronic poisoning may occur by dermal absorption, inhalation or ingestion. Chronic poisoning occurs mainly
M B Carvalho et al.
Journal of proteomics, 78, 159-171 (2012-11-28)
Pentachlorophenol (PCP) represents a critical concern worldwide due to its toxicity and recalcitrance to degradation. The capacity of Mucor plumbeus to transform PCP into several detoxification metabolites, including tetrachlorohydroquinone and several phase II conjugates, was observed by LC-HRMS. The data
Glinda S Cooper et al.
Environmental health perspectives, 116(8), 1001-1008 (2008-08-19)
Pentachlorophenol, a fungicide widely used as a wood preservative, was classified in 1999 by the International Agency for Research on Cancer as a possible human carcinogen. We reviewed currently available data to determine the extent to which recent studies assist
M Silva et al.
Journal of hazardous materials, 233-234, 79-88 (2012-07-28)
In the present study the authors investigated a set of three new zinc(II) phthalocyanines (zinc(II) tetranitrophthalocyanine (ZnTNPc), zinc(II) tetra(phenyloxy)phthalocyanine (ZnTPhOPc) and the tetraiodide salt of zinc(II)tetra(N,N,N-trimethylaminoethyloxy) phthalocyaninate (ZnTTMAEOPcI)) immobilized into Al-MCM-41 prepared via ship-in-a-bottle methodology. The samples were fully characterized