Fontos dokumentumok
I17508
Isonicotinic acid
99%
Szinonimák:
4-Picolinic acid, Pyridine-4-carboxylic acid
Teszt
99%
form
powder
technika/technikák
cell culture | plant: suitable
mp
≥300 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-1-3-7-4-2-5/h1-4H,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TWBYWOBDOCUKOW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- An organocatalyst in the one pot four component condensation reaction, to synthesize pyranopyrazoles based heterocyclic compounds.
- An organic ligand for the preparation of copper(I) halide coordination polymer [CuBr(IN)]n, by hydrothermal method.
- As a starting material for the synthesis of cation-dimers with potent antimalarial activity.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)