Fontos dokumentumok
16040
Pyrogallol
ACS reagent, ≥99%
Szinonimák:
1,2,3-Trihydroxybenzene, 2,3-Dihydroxyphenol, Pyrogallic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőzsűrűség
4.4 (vs air)
gőznyomás
10 mmHg ( 167.7 °C)
Teszt
≥99%
form
solid
technika/technikák
HPLC: suitable
izzítási maradék
≤0.005% (as SO4)
bp
309 °C (lit.)
mp
131.0-135.0 °C
133-134 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
Oc1cccc(O)c1O
InChI
1S/C6H6O3/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,7-9H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WQGWDDDVZFFDIG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges